Documentos Principais
348112
Sigma-Aldrich
Triethylvinylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHSi(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
142.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
146-147 °C (lit.)
densidade
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
chave InChI
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)