Documentos Principais
347779
Sigma-Aldrich
Isoamyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinônimo(s):
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium bromide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 262,00
R$ 262,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 262,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
413.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 262,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
157-159 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of 9,11-secosterol analogs as antitumor agents
  • Synthesis of antiepileptic, ceramide I, and its triacetyl derivatives via olefin cross metathesis
  • Preparation of meso-epoxides via substitution of alkyl bromides with triphenylphosphine followed by Wittig olefination and epoxidation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)