Documentos Principais
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
About This Item
Fórmula linear:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
271.93 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
powder
Impurezas
≤5% sodium nitroferricyanide
cadeia de caracteres SMILES
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)