Documentos
346241
Sigma-Aldrich
Isopropyl formimidate hydrochloride
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
123.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
pf
108 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
chave InChI
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.
Outras notas
Contains isopropyl alcohol and ammonium chloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)