Documentos Principais
346217
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol
98%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
3195952
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
pf
68-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol may be used to synthesize (S)-2-chloro-1-phenylethanol by reacting with 2-chloroacetophenone in the presence of a chiral bidentate titanium Lewis acid catalyst.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bidentate Lewis acids for organic synthesis.
Maruoka K.
Catalysis Today, 66(1), 33-45 (2001)
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high