Documentos
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)4BRb
Número CAS:
Peso molecular:
404.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
core: boron
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
chave InChI
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3