Documentos Principais
345539
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dibromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
Número CAS:
Peso molecular:
476.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
powder or crystals
adequação da reação
core: tin
pf
182-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
chave InChI
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)