Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
p.e.
70 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)