Ensaio
99%
pf
120-122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
chave InChI
ORPHLVJBJOCHBR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?