344591
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1nc(F)c(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C6F4N2/c7-3-2(1-11)4(8)6(10)12-5(3)9
chave InChI
JXISJBVJNUKKBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?