344427
Iron(II) D-gluconate dihydrate
98%
Sinônimo(s):
D-Gluconic acid iron(II) salt dihydrate
Ensaio
98%
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D +6.7°, c = 1 in H2O
pf
188 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.2H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;/m11.../s1
chave InChI
OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2