Documentos Principais
344036
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(propyl)silane
98%
Sinônimo(s):
Propyltrimethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
164.27
Beilstein:
2070458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pressão de vapor
0.15 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
142 °C (lit.)
densidade
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)