343870
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
99%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-3-6(4-5)12-7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
acessório
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?