Documentos Principais
343366
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
97%
Sinônimo(s):
BTMA-ICl2, Benzyltrimethylammonium dichloroiodide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(ICl2)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
348.05
Beilstein:
4611949
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
124-126 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[I-]Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)