Documentos Principais
343145
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
95%, powder
About This Item
Fórmula linear:
CoI2
Número CAS:
Peso molecular:
312.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
core: cobalt
pf
>515 °C (lit.)
densidade
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)