Documentos Principais
342521
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
chave InChI
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Aplicação
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)