Documentos Principais
342408
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) subnitrate monohydrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula linear:
BiONO3·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
305.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99%
cadeia de caracteres SMILES
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)