Documentos Principais
342076
Sigma-Aldrich
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
HC6Cl3-2-(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
241.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
209-211 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
chave InChI
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)