Documentos Principais
342009
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
CHF2CF2OC6H4COH
Número CAS:
Peso molecular:
222.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
227 °C (lit.)
densidade
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
chave InChI
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)