Documentos
341231
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
199.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
120-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\C=C1/C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C9H13NO4/c1-9(2)13-7(11)6(5-10(3)4)8(12)14-9/h5H,1-4H3
chave InChI
YKMXFLMJEHHKMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione is a β-dimethyl amino acrylate and its synthesis has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 2(3), 231-231 (2010)
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Pharmaceutics null