341126
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C28H28P2.C7H8.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
chave InChI
FVKIJNAEINIHMG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3