Key Documents
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
97%
Sinônimo(s):
3-Chlorophenethylamine
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
155.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
chave InChI
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine (3-Chlorophenethylamine) was used in preparation of phenylacetaldehyde by a proton abstraction process.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)