Documentos Principais
340820
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
ADC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
224.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
276-278 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8+,11+,12-
chave InChI
PAVQGHWQOQZQEH-IVQVNHIISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)