Documentos Principais
340804
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-Trifluoroacetophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
174.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
densidade
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O/c1-4(12)5-2-7(10)8(11)3-6(5)9/h2-3H,1H3
chave InChI
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2′,4′,5′Trifluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)