Documentos Principais
340103
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methoxybenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
3-Methoxyanthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
169-170 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)