Documentos Principais
340065
Sigma-Aldrich
O-t-Butylhydroxylamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CONH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
125.60
Beilstein:
3668106
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
158-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)ON
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)