338419
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (R)-(+)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (R)-(+)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]24/D +26°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
58-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
chave InChI
JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3