Documentos Principais
337854
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dinitroaniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(NO2)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
217.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
145-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-3-1-4(9(11)12)6(8)5(2-3)10(13)14/h1-2H,8H2
chave InChI
CLMQUEQFVUMDPC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard molar enthalpy of formation of 4-chloro-2,6-dinitroaniline has been evaluated.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Experimental thermochemical study of two chlorodinitroaniline isomers.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(4), 496-501 (2010)