Documentos
337668
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroisophthalic acid
96%
Sinônimo(s):
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid, m -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6F4-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
238.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
212-214 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3