Documentos Principais
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 3.398,00
R$ 3.398,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 3.398,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20NO2P
Número CAS:
Peso molecular:
289.31
Beilstein:
7427974
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.398,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
índice de refração
n20/D 1.553
densidade
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
chave InChI
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite was used in the preparation of dibenzyl phosphoramidates incorporating the representative C-terminal protected amino acids leucine, phenylalanine, glutamic acid and proline.[1] It was also used for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)