224898
Thallium(I) chloride
99%
Sinônimo(s):
Thallous chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 517 °C)
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thallium
pf
430 °C (lit.)
densidade
7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges