Key Documents
334235
Sigma-Aldrich
(3S-cis)-(+)-Tetrahydro-3-isopropyl-7a-methylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(6H)-one
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
liquid
atividade óptica
[α]27/D +90°, c = 2.8 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
pb
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)CCC(=O)N12
InChI
1S/C10H17NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
chave InChI
NUUDVADIQSLTCN-PSASIEDQSA-N
Aplicação
Chiral bicyclic lactams such as this are useful templates for the asymmetric synthesis of a variety of natural and unnatural products. High levels of asymmetric induction have been obtained in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Munchhoff, M.J. Meters, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7086-7086 (1995)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
A Rapid and Efficient Approach to Chiral, Nonracemic Aza Sugars from Nonsugars. A Formal Synthesis of 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-lyxitol.
A. I. Meyers et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2586-2587 (1996-04-19)