Documentos Principais
334227
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorophenol
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
103-104 °C/50 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
chave InChI
ZKMUKBBWORLNLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-2-fluorophenol undergoes reductive dechlorination to yield 2-fluorophenol by the sulfate-reducing consortium.[1]
Aplicação
4-Chloro-2-fluorophenol was used in the enzymatic preparation of 5-chloro-3-fluorocatechol.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reductive dechlorination of halogenated phenols by a sulfate-reducing consortium.
Haggblom MM.
FEMS Microbiology Ecology, 26(1), 35-41 (1998)
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were