334111
Dipentene
technical, for use as solvent (for the paint industry), mixture of various terpenes
Sinônimo(s):
(±)-Limonene, p-Mentha-1,8-diene
About This Item
Produtos recomendados
grau
for use as solvent (for the paint industry)
technical
densidade de vapor
>4.7 (80 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
458 °F
composição
Major isomer: 3-Carene
Minor isomers: Limonene, β-pinene and α-pinene
Lim. expl.
0.7-6.1 %, 150 °F
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
170-180 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
chave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?