Documentos Principais
333964
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride hydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ZrF4·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
167.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
composição
Degree of hydration, 2-3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
chave InChI
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)