333522
2,5-Bis-(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
BAO
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Dye content, 90%
pf
250-254 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C14H12N4O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-17-18-14(19-13)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H,15-16H2
chave InChI
MJZXFMSIHMJQBW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?