333328
6-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide
97%
Sinônimo(s):
6-Ethoxyzolamide, Ethoxzolamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
190-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
chave InChI
OUZWUKMCLIBBOG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA12(771) , CA13(377677) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA6(765) , CA7(766) , CA9(768)
mouse ... Car5a(12352)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?