Documentos
333204
Sigma-Aldrich
Tantalum nitride
5 μm, 99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
TaN
Número CAS:
Peso molecular:
194.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.5% trace metals basis
tamanho de partícula
5 μm
cadeia de caracteres SMILES
N#[Ta]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3