Documentos Principais
330949
Sigma-Aldrich
Isopropenyl chloroformate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
120.53
Beilstein:
1747630
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
contém
~0.01% BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
93 °C/746 mmHg (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)OC(Cl)=O
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)