33040
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
technical, ≥90% (AT)
Sinônimo(s):
2,5-Diamino-1,4-benzenediol dihydrochloride, 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥90% (AT)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Nc1cc(O)c(N)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
chave InChI
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?