330264
3,5-Dimethoxybenzyl chloride
99%
Sinônimo(s):
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethoxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
p.e.
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
chave InChI
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?