Documentos Principais
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(NO2)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
1959078
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
132-135 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
chave InChI
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)