Documentos Principais
329150
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-diethylaniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(C2H5)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
183.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.56 (lit.)
pb
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
chave InChI
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)