149381
2,6-Diethylaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-1,3-diethylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
243 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc(CC)c1N
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
chave InChI
FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?