Documentos
328227
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphanic acid
98%
Sinônimo(s):
(−)-Camphanic acid, (1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein:
84570
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −18°, c = 1 in dioxane
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
201-204 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1
chave InChI
KPWKPGFLZGMMFX-VHSXEESVSA-N
Descrição geral
(1S)-(-)-Camphanic acid is commonly used as a chiral auxiliary for the separation of racemates.
Aplicação
(1S)-(-)-Camphanic acid may be used in the preparation of (-)-(1S,4R)-camphanoyl chloride by reacting with thionyl chloride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conformational study of a-arylethylamides of (-)-camphanic acid.
Hamersak Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(11), 1891-1897 (1998)
(-)-(1S, 4R)-Camphanoyl Chloride.
Gerlach H, et al.
Organic Syntheses, 48-48 (1993)