327972
Aceanthrenequinone
96%
Sinônimo(s):
1,2-Aceanthrylenedione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
270-273 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(=O)c2c3ccccc3cc4cccc1c24
InChI
1S/C16H8O2/c17-15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(13(10)12)16(15)18/h1-8H
chave InChI
YAIBDWAANBTYIA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)