Documentos Principais
327573
Sigma-Aldrich
N-Propylcyclopropanemethylamine
95%
About This Item
Fórmula linear:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
113.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
densidade
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Propylcyclopropanemethylamine may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)