Documentos Principais
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
pb
128 °C/15 mmHg (lit.)
pf
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
Aplicação
Used in the synthesis of chiral boronic acids, which serve as reagents for enantiomeric purity determination of diols by H-NMR.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)