327115
o-Toluidine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
2-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
215-217 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
chave InChI
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?