Key Documents
326151
Sigma-Aldrich
N4-Benzoylcytidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
347.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]27/D +55°, c = 0.1 in methanol
pf
230-234 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
InChI
1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
chave InChI
BNXBRFDWSPXODM-BPGGGUHBSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)